Przejdź do
21861
1,1′-Carbonyl-di-(1,2,4-triazole)
technical, ≥90% (T)
Synonim(y):
CDT
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
299,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1430,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H4N6O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
164.12
UNSPSC Code:
12352005
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
10250
299,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
technical
Quality Segment
assay
≥90% (T)
form
powder
reaction suitability
reaction type: Carbonylations
mp
138-152 °C
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(n1cncn1)n2cncn2
InChI
1S/C5H4N6O/c12-5(10-3-6-1-8-10)11-4-7-2-9-11/h1-4H
InChI key
YHNUDLCUIKMNSN-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Reagent for preparing the reactive acyl triazolides from carboxylic acids; Reaction of unprotected glucose with acyl triazolide to the β-D-glucosyl ester; Dehydrating agent which reacts with H2O2 giving singlet oxygen, used e.g. for epoxidations
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
901273380210
description
technical, ≥90% (T)
description
≥99 atom % 13C, ≥90% (CP)
description
98%
form
powder
form
solid
form
solid
grade
technical
grade
-
grade
-
assay
≥90% (T)
assay
≥90% (CP)
assay
98%
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
mp
138-152 °C
mp
-
mp
114-118 °C (lit.)
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
200
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)