Merck
366358
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-5-(Hydroxymethyl)-2-pyrrolidinone
99%
Synonim(y):
D-Pyroglutaminol
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H9NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
115.13
Beilstein:
3587974
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
99%
Postać
solid
aktywność optyczna
[α]20/D −31°, c = 5 in ethanol
tw
147-149 °C/0.06 mmHg (lit.)
mp
83-85 °C (lit.)
ciąg SMILES
OC[C@H]1CCC(=O)N1
InChI
1S/C5H9NO2/c7-3-4-1-2-5(8)6-4/h4,7H,1-3H2,(H,6,8)/t4-/m1/s1
Klucz InChI
HOBJEFOCIRXQKH-SCSAIBSYSA-N
Zastosowanie
Serves as a building block in the synthesis of diphthamide.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Journal of the American Chemical Society, 114, 1495-1495 (1992)