Merck
366080
Sigma-Aldrich
2-Amino-3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H4ClF3N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
196.56
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
mp
86-90 °C (lit.)
grupa funkcyjna
chloro
fluoro
ciąg SMILES
Nc1ncc(cc1Cl)C(F)(F)F
InChI
1S/C6H4ClF3N2/c7-4-1-3(6(8,9)10)2-12-5(4)11/h1-2H,(H2,11,12)
Klucz InChI
WXNPZQIRDCDLJD-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Synthesis, characterization and luminescence properties of a high quantum efficiency Nd~(3+) organic complex.
Ye Y-X, et al.
Journal of Optoelectronics - Laser / Guang Dian Zi ? Ji Guang, 6, 017-017 (2013)
Luminescent properties of a new Nd3+-doped complex with two different carboxylic acids and pyridine derivative.
Ye Y-X, et al.
Rare Metals, 32(5), 490-495 (2013)