Merck
365157
Sigma-Aldrich
1,1,3,3-Tetramethyl-1,3-diphenyldisilazane
96%
Synonim(y):
1,3-Diphenyl-1,1,3,3-tetramethyldisilazane, DPTMDS
Wybierz wielkość
10 G
973,00 zł
973,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 G
973,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
[C6H5Si(CH3)2]2NH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
285.53
Beilstein:
2738118
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
973,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
96%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.538 (lit.)
bp
96-100 °C/0.1 mmHg (lit.)
gęstość
0.985 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
C[Si](C)(N[Si](C)(C)c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C16H23NSi2/c1-18(2,15-11-7-5-8-12-15)17-19(3,4)16-13-9-6-10-14-16/h5-14,17H,1-4H3
Klucz InChI
HIMXYMYMHUAZLW-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
1,1,3,3-Tetramethyl-1,3-diphenyldisilazane can be used:
  • As a starting material for the synthesis of its substitution products with the tetrachlorides of silicon and tin.[1]
  • To prepare Cu-, Zn- and H2-phthalocyanines using phthalimide.[2]
  • As a pre-column deactivation agent prior to the determination of the fatty acids by GC-MS.[3]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Silazanes plus MCl4-substitution vs. rearrangement reactions
Lehnert C, et al.
Chemistry of Heterocyclic Compounds, 42(12), 1574-1584 (2006)
Convenient synthesis of phthalocyanines with disilazanes under mild conditions.
Uchida H, et al.
ARKIVOC (Gainesville, FL, United States), 11, 17-23 (2005)
Dorothee Eibler et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 1046, 138-146 (2017-02-10)
Between 2008 and 2011, four polar bears (Ursus maritimus) from the Greenland population swam and/or drifted on ice to Iceland where they arrived in very poor body condition. Body fat resources in these animals were only between 0% and 10%
Simon Hammann et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 407(30), 9019-9028 (2015-10-07)
Triacylglycerols represent the major part (>90%) in most plant oils and have to be eliminated, when the minor compounds such as phytosterols or tocopherols should be analyzed. Here, we used an all liquid-liquid chromatographic technique, countercurrent chromatography (CCC), to fractionate