Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3310,00 zł 2482,50 zł |
Informacje o tej pozycji
2482,50 zł
Cena katalogowa3310,00 złZaoszczędź 25%Quality Segment
description
Carbon Content: ≥4.60%, Loading (active): ≥0.92 mmol/g
form
solid
surface area
500 m2/g
particle size
200-400 mesh
pore size
60 Å pore size
SMILES string
CCCCC(O)=O.[SiH4]
InChI
1S/C5H10O2.H4Si/c1-2-3-4-5(6)7;/h2-4H2,1H3,(H,6,7);1H4
InChI key
SPZBAIUWSNBPOF-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 200-400 mesh | description extent of labeling: ≥20.7% carbon loading | description 200-400 mesh, extent of labeling: 16-18% carbon loading | description 200-400 mesh, extent of labeling: 20-22% loading |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| form solid | form - | form - | form powder |
| particle size 200-400 mesh | particle size - | particle size 200-400 mesh | particle size 200-400 mesh |
| surface area 500 m2/g | surface area - | surface area - | surface area ~550 m2/g |
| description Loading (active): ≥0.92 mmol/g, Carbon Content: ≥4.60% | description - | description - | description - |
| pore size 60 Å pore size | pore size - | pore size 60 Å pore size | pore size 60 Å pore size |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?