Merck
364231
Sigma-Aldrich
2,6-Diamino-4-chloropyrimidine 1-oxide
98%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H5ClN4O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
160.56
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
98%
mp
185 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
Nc1cc(Cl)nc(N)[n+]1[O-]
InChI
1S/C4H5ClN4O/c5-2-1-3(6)9(10)4(7)8-2/h1H,6H2,(H2,7,8)
Klucz InChI
CFHPTZFRFWGDPD-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)