Merck
363324
Sigma-Aldrich
Coumarin 152
98%
Synonim(y):
7-(Dimethylamino)-4-(trifluoromethyl)coumarin
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H10F3NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
257.21
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12171500
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
98%
mp
147-149 °C (lit.)
λmaks.
395 nm
ciąg SMILES
CN(C)c1ccc2c(OC(=O)C=C2C(F)(F)F)c1
Zastosowanie
Suitable as a laser dye
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)