Merck
362735
Sigma-Aldrich
Poly(4-vinylpyridinium p-toluenesulfonate)
About This Item
Wzór liniowy:
(C10H10 · C7H8O3S ·C7H7N)x
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
Formularz
solid
sieciowanie krzyżowe
2 % cross-linked with divinylbenzene
InChI
1S/C21H23N3.3C7H8O3S/c1-17(19-6-12-23-13-7-19)16-21(20-8-14-24-15-9-20)3-2-18-4-10-22-11-5-18;3*1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h4-15,17,21H,2-3,16H2,1H3;3*2-5H,1H3,(H,8,9,10)
Klucz InChI
LSMFHWGJGDMHKB-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)