Merck
362247
Sigma-Aldrich
2,5-Dimethyl-1,5-hexadiene
98%
Synonim(y):
Dimethallyl
About This Item
Wzór liniowy:
CH2=C(CH3)CH2CH2C(CH3)=CH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
110.20
Beilstein:
1697948
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.429 (lit.)
bp
114 °C (lit.)
mp
−75 °C (lit.)
gęstość
0.742 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(=C)CCC(C)=C
InChI
1S/C8H14/c1-7(2)5-6-8(3)4/h1,3,5-6H2,2,4H3
Klucz InChI
DSAYAFZWRDYBQY-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
50.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
10 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)