Merck
361968
Sigma-Aldrich
Diethylaluminum chloride solution
1.0 M in heptane
Synonim(y):
Chlorodiethylaluminum, Dichlorotetraethyldialuminium, Diethylaluminum monochloride
About This Item
Wzór liniowy:
(C2H5)2AlCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
120.56
Beilstein:
4123259
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Formularz
liquid
stężenie
1.0 M in heptane
gęstość
0.72 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
CC[Al](Cl)CC
InChI
1S/2C2H5.Al.ClH/c2*1-2;;/h2*1H2,2H3;;1H/q;;+1;/p-1
Klucz InChI
YNLAOSYQHBDIKW-UHFFFAOYSA-M
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
Organy docelowe
Central nervous system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
1.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-17 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)