Merck
361232
Sigma-Aldrich
Nitromethanetrispropionic acid
97%
Synonim(y):
4-(2-Carboxyethyl)-4-nitroheptanedioic acid, 4-(2-Carboxyethyl)-4-nitropimelic acid, Tris(2-carboxyethyl)nitromethane
Wybierz wielkość
25 G
752,00 zł
752,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
752,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
NO2C(CH2CH2COOH)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
277.23
Beilstein:
1804764
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
752,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
97%
Formularz
solid
mp
181-184 °C (lit.)
ciąg SMILES
OC(=O)CCC(CCC(O)=O)(CCC(O)=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C10H15NO8/c12-7(13)1-4-10(11(18)19,5-2-8(14)15)6-3-9(16)17/h1-6H2,(H,12,13)(H,14,15)(H,16,17)
Klucz InChI
JCMYUFMDOYGRKD-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)