Merck
360961
Sigma-Aldrich
Allyl cyanoacetate
98%
Synonim(y):
Cyanoacetic acid allyl ester
About This Item
Wzór liniowy:
NCCH2CO2CH2CH=CH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
125.13
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
98%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.443 (lit.)
tw
110 °C/20 mmHg (lit.)
gęstość
1.065 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
C=CCOC(=O)CC#N
InChI
1S/C6H7NO2/c1-2-5-9-6(8)3-4-7/h2H,1,3,5H2
Klucz InChI
WXKCRCGKCOKJEF-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)