Kluczowe dokumenty
360600
(−)-Quebrachitol
97%
Synonim(y):
2-O-Methyl-1,2,4/3,5,6-hexahydroxycyclohexane, 2-O-Methyl-L-inositol, L-chiro-Inositol 2-methyl ether, L-Quebrachitol
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H14O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
194.18
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Polecane produkty
Próba
97%
aktywność optyczna
[α]20/D −79°, c = 1.2 in H2O
mp
189-192 °C (lit.)
ciąg SMILES
CO[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)