Merck
359939
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-Bornylamine
97%
Synonim(y):
(+)-Bornanamine, endo-(1R)-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-amine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H19N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
153.26
Beilstein:
2801831
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
aktywność optyczna
[α]20/D +44°, c = 0.5 in ethanol
mp
160-163 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC1(C)[C@@H]2CC[C@@]1(C)[C@@H](N)C2
InChI
1S/C10H19N/c1-9(2)7-4-5-10(9,3)8(11)6-7/h7-8H,4-6,11H2,1-3H3/t7-,8+,10+/m1/s1
Klucz InChI
MDFWXZBEVCOVIO-WEDXCCLWSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
(R)-(+)-Bornylamine in the presence of acetonitrile as a solvent and tetraethylammonium bromide as the bromide ion source, may be used in the crystallization-induced chiral inversion of (S)-2-bromo-3-phenylpropanoic acid to its (R)-enantiomer. It may also be used to synthesize trans-bis{(R)-(+)-bornylamino}palladium(II) dichloride, a palladium(II) complex with potent antitumor activity.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Crystallization-Induced Chiral Inversion As the Key Step for Synthesis of (S)-2-Acetylthio-3-phenylpropanoic Acid from l-Phenylalanine.
Chen JG, et al.
Organic Letters, 6(19), 3233-3235 (2004)
Synthesis, crystal structure and initial biological evaluation of the new enantiomerically pure chiral palladium (II) complex trans-bis {endo-(1R)-1, 7, 7-trimethylbicyclo [2.2. 1]-heptan-2-amino} palladium (II) dichloride.
Abu-Surrah AS, et al.
European Journal of Medicinal Chemistry, 37(11), 919-922 (2002)