Przejdź do
391654
(1R,2R,3R,5S)-(−)-Isopinocampheylamine
95%
Synonim(y):
(−)-Isopinocampheylamine, (1R,2R,3R,5S)-3-Pinanamine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1470,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H19N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
153.26
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352116
MDL number:
Assay:
95%
Form:
liquid
1470,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
95%
form
liquid
optical activity
[α]21/D −42°, neat
refractive index
n20/D 1.48 (lit.)
bp
90 °C/18 mmHg (lit.)
density
0.909 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C[C@H]1[C@H](N)CC2CC1C2(C)C
InChI
1S/C10H19N/c1-6-8-4-7(5-9(6)11)10(8,2)3/h6-9H,4-5,11H2,1-3H3/t6-,7+,8-,9-/m1/s1
InChI key
VPTSZLVPZCTAHZ-BZNPZCIMSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
391662445347287644
description
95%
description
95%
description
97%
description
98%
assay
95%
assay
95%
assay
97%
assay
98%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
density
0.909 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.909 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.038 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
refractive index
n20/D 1.48 (lit.)
refractive index
n20/D 1.481 (lit.)
refractive index
n20/D 1.562 (lit.)
refractive index
-
bp
90 °C/18 mmHg (lit.)
bp
90 °C/18 mmHg (lit.)
bp
96-97 °C/8 mmHg (lit.)
bp
-
form
liquid
form
-
form
liquid
form
solid
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
161.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
72 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)