Merck
358932
Supelco
3,3′-Dimethylnaphthidine
99%
Synonim(y):
4,4′-Diamino-3,3′-dimethyl-1,1′-binaphthyl
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H20N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
312.41
Beilstein:
2152306
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161500
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
99%
metody
titration: suitable
ciąg SMILES
Cc1cc(-c2cc(C)c(N)c3ccccc23)c4ccccc4c1N
InChI
1S/C22H20N2/c1-13-11-19(15-7-3-5-9-17(15)21(13)23)20-12-14(2)22(24)18-10-6-4-8-16(18)20/h3-12H,23-24H2,1-2H3
Klucz InChI
FTEGMIZQLGXBNA-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)