Merck
357944
Sigma-Aldrich
Tris(2-cyanoethyl)nitromethane
95%
Synonim(y):
4-(2-Cyanoethyl)-4-nitropimelonitrile, 3,3′,3″-(Nitromethylidyne)tripropionitrile, 4-(2-Cyanoethyl)-4-nitroheptanedinitrile, Nitro-tris(2-cyanoethyl)methane, Nitromethanetrispropionitrile
Wybierz wielkość
10 G
208,00 zł
208,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 G
208,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
NO2C(CH2CH2CN)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
220.23
Beilstein:
1789382
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
208,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
95%
Formularz
solid
mp
111-113 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
nitrile
nitro
ciąg SMILES
[O-][N+](=O)C(CCC#N)(CCC#N)CCC#N
InChI
1S/C10H12N4O2/c11-7-1-4-10(14(15)16,5-2-8-12)6-3-9-13/h1-6H2
Klucz InChI
MUPJJZVGSOUSFH-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Tris(2-cyanoethyl)nitromethane can be prepared from acrylonitrile and nitromethane using trimethyl phenyl ammonium hydroxide.[1] Tris(2-cyanoethyl)nitromethane is an important building block for the construction of four directional C-core and in the synthesis of dendritic molecule.[2]
Zastosowanie
Tris(2-cyanoethyl)nitromethane may be used as starting reagent in the synthesis of 1-azoniatricyclo-(3,3,3,0)-undecane bromide.[1]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Synthesis of 1-azoniatricyclo-(3, 3, 3, 0)-undecane bromide.
Sorm F and Beranek J.
Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 19(2), 298-304 (1954)
The crystal structure of 2-amino-5, 5'-bis (?-cyanoethyl)-1, 2-pyrrolenineN-oxide monohydrate.
Newkome GR, et al.
Journal of Chemical Crystallography, 25(9), 569-571 (1995)