Merck
357502
Sigma-Aldrich
2,4-Dichlorophenethylamine
98%
About This Item
Wzór liniowy:
Cl2C6H3CH2CH2NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
190.07
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
98%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.565 (lit.)
bp
75-76 °C/0.04 mmHg (lit.)
gęstość
1.26 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
NCCc1ccc(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C8H9Cl2N/c9-7-2-1-6(3-4-11)8(10)5-7/h1-2,5H,3-4,11H2
Klucz InChI
VHJKDOLGYMULOP-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
2,4-Dichlorophenethylamine may be used in the synthesis of cis-(L-Arginyl)amino-N-(2,4-dichlorophenylmethyl)-L-proline 2,4-dichlorophenethylamide.[1] It may be used in the synthesis of various N-alkylglycine.[2]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Martina Quintanar-Audelo et al.
Journal of medicinal chemistry, 50(24), 6133-6143 (2007-11-08)
The vanilloid receptor subunit 1, or transient receptor potential vanilloid 1 (TRPV1), integrates physical and chemical stimuli in the peripheral nervous system, playing a key role in inflammatory pain. Identification of potent TRPV1 antagonists is thus an important goal of
Carolina García-Martínez et al.
The journal of pain : official journal of the American Pain Society, 7(10), 735-746 (2006-10-05)
Vanilloid receptor subunit 1 (TRPV1) is an integrator of physical and chemical stimuli in the peripheral nervous system. This receptor plays a key role in the pathophysiology of inflammatory pain. Thus, the identification of receptor antagonists with analgesic and anti-inflammatory