Merck
349461
Sigma-Aldrich
4-Methoxypyridine N-oxide hydrate
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H7NO2 · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
125.13 (anhydrous basis)
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
mp
82-85 °C (lit.)
ciąg SMILES
[H]O[H].COc1cc[n+]([O-])cc1
InChI
1S/C6H7NO2.H2O/c1-9-6-2-4-7(8)5-3-6;/h2-5H,1H3;1H2
Klucz InChI
ABJMARLKAXBQBC-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
4-Methoxypyridine N-oxide hydrate is a substituted pyridine N-oxide. It forms 1:1 complexes with MnCl2 and NiCl2 salts. Mechanism of reaction between 4-methoxypyridine N-oxide hydrate and bis(pinacolato) (diboron reagent) in CD3CN has been studied by NMR. It forms 1:1 complex with 2,4-dinitrophenol due to the formation of intermolecular hydrogen bond between the O-H and N-O groups.
Zastosowanie
4-Methoxypyridine N-oxide hydrate may be used in chemical synthesis.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Hari Prasad Kokatla et al.
The Journal of organic chemistry, 76(19), 7842-7848 (2011-08-05)
Facile reduction of alkylamino-, anilino-, and pyridyl-N-oxides can be achieved via the use of diboron reagents, predominantly bis(pinacolato)- and in some cases bis(catecholato)diboron [(pinB)(2) and (catB)(2), respectively]. Reductions occur upon simply mixing the amine N-oxide and the diboron reagent in
1: 1 Complex of 2, 4-dinitrophenol and 4-methoxypyridine N-oxide hydrate.
Moreno-Fuquen R, et al.
Acta Crystallographica Section E, Structure Reports Online, 57(8), o712-o714 (2001)
Binuclear chlorine-bridged complexes of manganese (II) and nickel (II) chlorides with pyridine N-oxides.
Karayannis NM, et al.
Inorganic Chemistry, 8(12), 2559-2562 (1969)