Merck
348953
Sigma-Aldrich
Octyl cyanoacetate
99%
About This Item
Wzór liniowy:
NCCH2CO2(CH2)7CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
197.27
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
99%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.449 (lit.)
tw
95 °C/0.11 mmHg (lit.)
gęstość
0.934 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ester
nitrile
ciąg SMILES
CCCCCCCCOC(=O)CC#N
InChI
1S/C11H19NO2/c1-2-3-4-5-6-7-10-14-11(13)8-9-12/h2-8,10H2,1H3
Klucz InChI
MBCTWXWDQMXVDF-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Octyl cyanoacetate may be used in the preparation of a small molecule with a dithienosilole core for the high efficiency solution-processed organic photovoltaic cells. It may be used in the preparation of small molecule DCAO3TBDT with the acceptor-donor-acceptor (A-D-A) structure and benzo[1,2-b:4,5-b′]dithiophene (BDT) as the central building block.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A planar small molecule with dithienosilole core for high efficiency solution-processed organic photovoltaic cells.
Zhou J, et al.
Chemistry of Materials, 23(21), 4666-4668 (2011)
Jiaoyan Zhou et al.
Journal of the American Chemical Society, 134(39), 16345-16351 (2012-09-20)
Small molecules, namely, DCAO(3)TBDT and DR(3)TBDT, with 2-ethylhexoxy substituted BDT as the central building block and octyl cyanoacetate and 3-ethylrhodanine as different terminal units with the same linkage of dioctyltertthiophene, have been designed and synthesized. The photovoltaic properties of these