Kluczowe dokumenty
348902
(S)-(+)-Dihydro-5-(hydroxymethyl)-2(3H)-furanone
95%
Synonim(y):
(S)-γ-Hydroxymethyl-γ-butyrolactone, (S)-4,5-Dihydro-5-hydroxymethyl-2(3H)-furanone, (S)-5-Hydroxymethyl-2-oxotetrahydrofuran
About This Item
Polecane produkty
Próba
95%
Formularz
liquid
aktywność optyczna
[α]20/D +56°, c = 3 in chloroform
czystość optyczna
ee: 98% (GLC)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.471 (lit.)
bp
110-115 °C/0.2 mmHg (lit.)
gęstość
1.237 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OC[C@@H]1CCC(=O)O1
InChI
1S/C5H8O3/c6-3-4-1-2-5(7)8-4/h4,6H,1-3H2/t4-/m0/s1
Klucz InChI
NSISJFFVIMQBRN-BYPYZUCNSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?