Merck
348112
Sigma-Aldrich
Triethylvinylsilane
97%
About This Item
Wzór liniowy:
H2C=CHSi(C2H5)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
142.31
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.434 (lit.)
bp
146-147 °C (lit.)
gęstość
0.771 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC[Si](CC)(CC)C=C
InChI
1S/C8H18Si/c1-5-9(6-2,7-3)8-4/h5H,1,6-8H2,2-4H3
Klucz InChI
HBWGDHDXAMFADB-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
77.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
25 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)