Kluczowe dokumenty
347469
1,4-Difluorobenzene-d4
98 atom % D
Synonim(y):
Perdeutero-p-difluorobenzene
About This Item
Wzór liniowy:
C6D4F2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
118.12
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Polecane produkty
czystość izotopowa
98 atom % D
Poziom jakości
współczynnik refrakcji
n20/D 1.44 (lit.)
gęstość
1.149 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[2H]c1c([2H])c(F)c([2H])c([2H])c1F
Opakowanie
Packaged in prescored ampules
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)