Przejdź do
442249
1,4-Difluorobenzene
analytical standard
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1000 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
338,00 zł
253,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H4F2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
114.09
EC Number:
208-742-9
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
1904541
MDL number:
NACRES:
NA.24
253,50 zł
Cena katalogowa338,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
CofA
current certificate can be downloaded
packaging
ampule of 1000 mg
technique(s)
HPLC: suitable, chromatography: suitable, gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.441 (lit.)
bp
88-89 °C (lit.)
mp
−13 °C (lit.)
density
1.11 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
environmental
format
neat
storage temp.
2-30°C
SMILES string
Fc1ccc(F)cc1
InChI
1S/C6H4F2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4H
InChI key
QUGUFLJIAFISSW-UHFFFAOYSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
1,4-Difluorobenzene has been used as a dopant, in order to ionize the soluble organic species present in huolinguole lignite coal by using atmospheric pressure photoionization technique coupled with mass spectrometry (APPI-MS). It also plays role of an internal standard in investigating the 19F nuclear magnetic resonance (NMR) spectrum of electrophilic trifluoromethyl thiolating agents prepared from nucleophilic tetramethylammonium trifluoromethyl thiolate.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
D10220247799442404
description
analytical standard
description
≥99%
description
analytical standard
description
analytical standard
application(s)
environmental
application(s)
-
application(s)
environmental
application(s)
environmental
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable
technique(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable
format
neat
format
-
format
neat
format
neat
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
grade
analytical standard
grade
-
grade
analytical standard
grade
analytical standard
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,4-Difluorobenzene
Piktogramy
Flame
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
35.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
2.0 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)