Merck
347272
Sigma-Aldrich
1-Acetyl-1H-1,2,3-triazolo[4,5-b]pyridine
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H6N4O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
162.15
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
solid
przydatność reakcji
reaction type: C-C Bond Formation
mp
116-118 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(=O)n1nnc2ncccc12
InChI
1S/C7H6N4O/c1-5(12)11-6-3-2-4-8-7(6)9-10-11/h2-4H,1H3
Klucz InChI
SDYATKOQVBKTLQ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Reactant for:
  • Solid-phase synthesis of carpanone-based inhibitors of exocytosis from Golgi apparatus
  • Preparation selective cyclooxygenase-2 (COX-2) inactivators
  • Acetylation of amines
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)