Merck
346578
Sigma-Aldrich
5-Phenyl-1,3-cyclohexanedione
96%
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5C6H7(=O)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
188.22
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
96%
mp
188 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ketone
phenyl
ciąg SMILES
O=C1CC(CC(=O)C1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H12O2/c13-11-6-10(7-12(14)8-11)9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10H,6-8H2
Klucz InChI
UPPYKNLSSLIIAZ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
5-fenylo-1,3-cykloheksanedion jest 1,3-diketonem.[1] Zbadano reakcję 5-fenylo-1,3-cykloheksanedionu z N-podstawionymi izatynami w pirydynie.[2]
Zastosowanie
5-fenylo-1,3-cykloheksanedion może być stosowany:
  • w syntezie pochodnych heksahydrobenzo[a]fenantrydyno-4-onu poprzez kondensację z N-arylometyleno-2-naftyloaminami[3]
  • w otrzymywaniu pochodnych benzofenantrydyny[1]
  • w otrzymywaniu betainy jodoniowej[4]
  • w syntezie różnych 2H-piranów w reakcjach katalizowanych jodem[5]
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 2
1 of 2
Reactions of bisazomethines of the naphtalene series with 1, 3-diketones.
Kozlov SN, et al.
Russ. J. Gen. Chem., 73(9), 1424-1440 (2009)
Chunhui Dai et al.
Beilstein journal of organic chemistry, 8, 986-993 (2012-09-29)
A mild and practical synthesis of spirooxindole [1,3]oxazino derivatives from N-substituted isatins and 1,3-dicarbonyl compounds with pyridine derivatives is reported. The reactions provided good to excellent yields. Further exploration of the molecular diversity of these compounds is demonstrated through Diels-Alder
Efforts toward the synthesis of liphatic iodonium salts.
Dence JB and Roberts JD.
The Journal of Organic Chemistry, 33(3), 1251-1253 (1968)
Synthesis of Benzo [a] phenanthridine Derivatives by Condensation of N-Arylmethylene-2-naphthylamines with 5-Phenyl-and 5-(p-Methoxyphenyl)-1, 3-cyclohexanediones.
Kozlov NG, et al.
Russ. J. Gen. Chem., 72(8), 1238-1242 (2002)
Iodine-Catalyzed One-Pot Synthesis of 2H-Pyrans by Domino Knoevenagel/6p-Electrocylization.
Jung EJ, et al.
Bull. Korean Chem. Soc., 30, 2833-2836 (2009)