Merck
345229
Sigma-Aldrich
Dichloro(N,N,N′,N′-tetramethylethylenediamine)palladium(II)
99%
Synonim(y):
NSC 241246, Tetramethylethylenediaminepalladium dichloride, [1,2-Bis(dimethylamino)ethane]dichloropalladium
About This Item
Wzór liniowy:
[(CH3)2NCH2CH2N(CH3)2]PdCl2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
293.53
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
99%
Postać
powder
przydatność reakcji
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Cross Couplings
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
mp
245 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
Cl[Pd]Cl.CN(C)CCN(C)C
InChI
1S/C6H16N2.2ClH.Pd/c1-7(2)5-6-8(3)4;;;/h5-6H2,1-4H3;2*1H;/q;;;+2/p-2
Klucz InChI
FJOUSQLMIDWVAY-UHFFFAOYSA-L
Zastosowanie
Catalyst for:
  • Cross-coupling reactions
  • Catalytic reduction reactions
  • Preparation of silyl ethers via reaction of silicon-hydrogen bond with alcohols
  • Oxidative carbonylation reactions
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)