Merck
342939
Sigma-Aldrich
Barium titanate(IV)
pieces, 3-12 mm, 99.8% trace metals basis
Synonim(y):
Barium metatitanate, Titanium barium oxide
About This Item
Wzór liniowy:
BaTiO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
233.19
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
99.8% trace metals basis
Postać
pieces
sintered
przydatność reakcji
core: barium
reagent type: catalyst
reagent type: catalyst
core: titanium
wielkość cząstki
3-12 mm
gęstość
6.08 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Ba++].[O-][Ti]([O-])=O
InChI
1S/Ba.3O.Ti/q+2;;2*-1;
Klucz InChI
WNKMTAQXMLAYHX-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Reagent for:
  • Synthesis of high-dielectric polymer composite materials
  • Inverse electron demand Diels-Alder reactions
Catalyst for:
  • Selectivity of methane oxidation
  • Vapor phase intramolecular dehydration
Used for:
  • Synthesis of flexible transparent conductive coatings
  • X7R multilayer ceramic capacitors
Suitable for vacuum deposition.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
O. A. Timonova and Y. S. Mardeshev,
Russ. J. Gen. Chem., 77, 2214-2214 (2007)
Y. Shimasaki, et al.,
J. Mol. Catal. A: Chem., 239, 125-129 (2005)
Peter Barber et al.
ACS applied materials & interfaces, 2(9), 2553-2559 (2010-09-02)
We report the preparation of new polymer composite dielectric materials for energy storage applications. New layered 1:1 mixed A+2/Ti4+ metal phenylphosphonates, ATi(O3PC6H5)3, A=Mg, Ca, Sr, Ba, and Pb, have been prepared via a melt route, in which mixed metal oxides
H. Lee, et al.,
Journal of the American Ceramic Society. American Ceramic Society, 94, 1556-1562 (2011)
Layani, M.; Magdassi, S.
Journal of Materials Chemistry, 21, 15378-15378 (2011)