Merck
341509
Sigma-Aldrich
2-Bromoethyl benzoate
98%
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5CO2CH2CH2Br
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
229.07
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
98%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.548 (lit.)
bp
157-159 °C/20 mmHg (lit.)
gęstość
1.445 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
BrCCOC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H9BrO2/c10-6-7-12-9(11)8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7H2
Klucz InChI
KNBBDZULQFKSIE-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
2-Bromoethyl benzoate is an ester.
Zastosowanie
2-Bromoethyl benzoate may be used in chemical synthesis.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)