Merck
341339
Sigma-Aldrich
Phenylboronic acid 1,3-propanediol ester
99%
Synonim(y):
2-Phenyl-1,3,2-dioxaborinane, Phenyl boronic acid glycol ester
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H11BO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
161.99
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
99%
Formularz
solid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.528 (lit.)
bp
106 °C/2 mmHg (lit.)
gęstość
1.077 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
C1COB(OC1)c2ccccc2
InChI
1S/C9H11BO2/c1-2-5-9(6-3-1)10-11-7-4-8-12-10/h1-3,5-6H,4,7-8H2
Klucz InChI
QLWMDSAMEIJLQB-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1