Merck
341266
Sigma-Aldrich
cyclic Isopropylidene 1,1-cyclopropanedicarboxylate
99%
Synonim(y):
1,1-Cyclopropanedicarboxylic acid cyclic isopropylidene ester, 6,6-Dimethyl-5,7-dioxaspiro[2.5]octane-4,8-dione
Wybierz wielkość
5 G
199,00 zł
199,00 zł
Cena katalogowa398,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
199,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H10O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
170.16
Beilstein:
1241835
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
199,00 zł
Cena katalogowa398,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
99%
mp
63-65 °C (lit.)
rozpuszczalność
DMF: soluble(lit.)
THF: soluble
diethyl ether: soluble(lit.)
water: insoluble(lit.)
grupa funkcyjna
ester
ketal
ciąg SMILES
CC1(C)OC(=O)C2(CC2)C(=O)O1
InChI
1S/C8H10O4/c1-7(2)11-5(9)8(3-4-8)6(10)12-7/h3-4H2,1-2H3
Klucz InChI
AXJVPXNVESYGDT-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)