Merck
340847
Sigma-Aldrich
2-(3-Chlorophenyl)ethylamine
97%
Synonim(y):
3-Chlorophenethylamine
About This Item
Wzór liniowy:
ClC6H4CH2CH2NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
155.62
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.549 (lit.)
bp
111-113 °C/12 mmHg (lit.)
gęstość
1.119 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
chloro
ciąg SMILES
NCCc1cccc(Cl)c1
InChI
1S/C8H10ClN/c9-8-3-1-2-7(6-8)4-5-10/h1-3,6H,4-5,10H2
Klucz InChI
NRHVNPYOTNGECT-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
2-(3-chlorofenylo)etyloamina (3-chlorofenyloetyloamina) została użyta do przygotowania fenyloacetaldehydu w procesie abstrakcji protonów.[1]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Amine oxidases.
Knowles PF and Dooley DM.
Metal Ions in Biological Systems, 30, 361-361 (1994)