Merck
340839
Sigma-Aldrich
Dimethyl 1,3-adamantanedicarboxylate
98%
Synonim(y):
DMADC
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H20O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
252.31
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
98%
Postać
solid
mp
60-61 °C (lit.)
ciąg SMILES
COC(=O)[C@]12CC3CC(C1)C[C@@](C3)(C2)C(=O)OC
InChI
1S/C14H20O4/c1-17-11(15)13-4-9-3-10(5-13)7-14(6-9,8-13)12(16)18-2/h9-10H,3-8H2,1-2H3/t9-,10+,13+,14-
Klucz InChI
YXMDGBXGJKYMQL-DHPDLVEQSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)