Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1010,00 zł 757,50 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H24O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
212.33
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
212-937-4
Beilstein/REAXYS Number:
1869970
MDL number:
Assay:
≥97.0%
Form:
solid
757,50 zł
Cena katalogowa1010,00 złZaoszczędź 25%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥97.0%
form
solid
mp
97-98 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid
SMILES string
OC(=O)C1CCCCCCCCCCC1
InChI
1S/C13H24O2/c14-13(15)12-10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11-12/h12H,1-11H2,(H,14,15)
InChI key
JWIPDQOXAJMVHL-UHFFFAOYSA-N
Application
Cyclododecanecarboxylic acid may be used in chemical synthesis studies.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥97.0% | description ≥95.0% (HPLC) | description ≥97.0% | description ≥97.0% |
| assay ≥97.0% | assay ≥95.0% (HPLC), ≥97.0% (T) | assay ≥97.0% | assay ≥97.0% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| mp 97-98 °C (lit.) | mp - | mp 45-50 °C | mp 30 °C (lit.) |
| form solid | form powder | form powder or crystals | form solid |
| functional group carboxylic acid | functional group - | functional group carboxylic acid, hydroxyl | functional group - |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?