340200
3-Amino-5-methylpyrazole
97%
Synonim(y):
5-Methyl-3-pyrazolamine
About This Item
Polecane produkty
Próba
97%
Postać
solid
tw
213 °C/14 mmHg (lit.)
mp
45-47 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1cc(N)n[nH]1
InChI
1S/C4H7N3/c1-3-2-4(5)7-6-3/h2H,1H3,(H3,5,6,7)
Klucz InChI
FYTLHYRDGXRYEY-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup