Przejdź do
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 150,00 zł 112,50 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H9N3O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
155.15
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
230-262-3
MDL number:
Assay:
98%
Form:
powder
112,50 zł
Cena katalogowa150,00 złZaoszczędź 25%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
98%
form
powder
mp
105-107 °C (lit.)
SMILES string
CCOC(=O)c1c[nH]nc1N
InChI
1S/C6H9N3O2/c1-2-11-6(10)4-3-8-9-5(4)7/h3H,2H2,1H3,(H3,7,8,9)
InChI key
YPXGHKWOJXQLQU-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay 98% | assay 97% | assay 97% | assay 98% |
| form powder | form - | form - | form - |
| mp 105-107 °C (lit.) | mp 172-174 °C (lit.) | mp - | mp 115-116 °C (lit.) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?