Merck
340103
Sigma-Aldrich
2-Amino-3-methoxybenzoic acid
98%
Synonim(y):
3-Methoxyanthranilic acid
About This Item
Wzór liniowy:
H2NC6H3(OCH3)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
167.16
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
eCl@ss:
32160406
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
98%
Formularz
solid
przydatność reakcji
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
169-170 °C (lit.)
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
COc1cccc(C(O)=O)c1N
InChI
1S/C8H9NO3/c1-12-6-4-2-3-5(7(6)9)8(10)11/h2-4H,9H2,1H3,(H,10,11)
Klucz InChI
SXOPCLUOUFQBJV-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)