Merck
339806
Sigma-Aldrich
3,5-Dimethoxybenzylamine
97%
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3O)2C6H3CH2NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
167.21
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Aby zapytać o ten produkt 339806, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
solid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.542 (lit.)
bp
94-96 °C/0.1 mmHg (lit.)
mp
35-37 °C (lit.)
gęstość
1.106 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
COc1cc(CN)cc(OC)c1
InChI
1S/C9H13NO2/c1-11-8-3-7(6-10)4-9(5-8)12-2/h3-5H,6,10H2,1-2H3
Klucz InChI
YGZJTYCCONJJGZ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
3,5-dimetoksybenzyloaminę otrzymano przez redukcję LiAlH4 3,5-dimetoksybenzaldoksymu.[1]
Zastosowanie
3,5-dimetoksybenzyloamina została użyta do przygotowania soli trisamoniowej tris(heksafluorofosforanu).[2] Wykorzystano ją również w syntezie dobrze zdefiniowanych, homogenicznych[n]rotaksanów(n do 11) metodą termodynamicznego przycinania.[3]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Methoxy-substituted benzyl isothiocyanates and N-benzyl thioureas.
Bach ERIK and Kjaer A.
Acta Chemica Scandinavica, 25(7) (1971)
The exclusivity of multivalency in dynamic covalent processes.
Jovica D Badjić et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 43(25), 3273-3278 (2004-06-24)
Jishan Wu et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 104(44), 17266-17271 (2007-10-20)
In this article, we report on the efficient synthesis of well defined, homogeneous [n]rotaxanes (n up to 11) by a template-directed thermodynamic clipping approach. By employing dynamic covalent chemistry in the form of reversible imine bond formation, [n]rotaxanes with dialkylammonium