Merck
339792
Sigma-Aldrich
3,4-Dibutoxy-3-cyclobutene-1,2-dione
98%
Synonim(y):
Dibutyl squarate
Wybierz wielkość
5 G
413,00 zł
25 G
1460,00 zł
413,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
413,00 zł
25 G
1460,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
[CH3(CH2)3O]2C4(=O)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
226.27
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
413,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.494 (lit.)
bp
139 °C/0.5 mmHg (lit.)
gęstość
1.047 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ether
ketone
ciąg SMILES
CCCCOC1=C(OCCCC)C(=O)C1=O
InChI
1S/C12H18O4/c1-3-5-7-15-11-9(13)10(14)12(11)16-8-6-4-2/h3-8H2,1-2H3
Klucz InChI
XBRWELTXMQSEIN-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
3,4-Dibutoxy-3-cyclobutene-1,2-dione is the dialkyl ester of squaric acid.[1]
Zastosowanie
3,4-Dibutoxy-3-cyclobutene-1,2-dione was used in the synthesis of novel semisquarylium dye, useful for highly selective Hg2+ sensing in aqueous media.[2] It was also employed in the synthesis of 3-butoxy-4-(1,3,3-trimethyl-2,3-dihydro-1H-2-indolylidenemethyl)-3-cyclobutene-1,2-dione, intermediate for the synthesis of squaryl dyes.[3]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
F Dall'oglio et al.
The Journal of dermatological treatment, 16(1), 10-14 (2005-05-18)
Severe alopecia areata (AA) may have a chronic relapsing course and is often resistant to current treatments. The aim of our study was to evaluate whether topical immunotherapy with squaric acid dibutylester (SADBE) is able to improve the course of
Eileen Tan et al.
International journal of dermatology, 41(11), 748-753 (2002-11-28)
Alopecia areata is believed to be an autoimmune condition with a worldwide occurrence. It usually presents as patchy, nonscarring hair loss. There is a paucity of clinical data in Asians. To study the epidemiology, clinical aspects, associations, and treatment of
C Ajith et al.
Journal of drugs in dermatology : JDD, 5(3), 262-266 (2006-04-01)
Immunotherapy with sqauric acid dibutyl ester (SADBE) is a well-accepted therapy for alopecia areata. To study efficacy, safety, and factors influencing the outcome in the treatment of alopecia areata. During a 4-year period, 70 patients of alopecia areata, unresponsive to
Aaron E Scott et al.
Toxicology and applied pharmacology, 183(1), 66-70 (2002-09-10)
The ability of chemical or pharmaceutical agents to induce allergic contact dermatitis (ACD) is of major health and regulatory concern. As such, tests to identify their sensitizing capacity, such as the guinea pig maximization test and the more recently developed
Cutaneous lymphoid hyperplasia related to squaric acid dibutyl ester.
Eric A Millican et al.
Journal of the American Academy of Dermatology, 65(1), 230-232 (2011-06-18)