Merck
338486
Sigma-Aldrich
(3-Bromopropyl)triethylammonium bromide
technical grade, ~80%
About This Item
Wzór liniowy:
Br(CH2)3N(C2H5)3Br
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
303.08
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12171500
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
technical grade
Próba
~80%
mp
137-139 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Br-].CC[N+](CC)(CC)CCCBr
InChI
1S/C9H21BrN.BrH/c1-4-11(5-2,6-3)9-7-8-10;/h4-9H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
Klucz InChI
FNKGNRUAIHVWNL-UHFFFAOYSA-M
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)