Merck
338028
Sigma-Aldrich
1,4-Cyclohexanedimethanol diglycidyl ether, mixture of cis and trans
technical grade
Synonim(y):
1,4-Bis(glycidoxymethyl)cyclohexane, 1,4-Bis(hydroxymethyl)cyclohexane diglycidyl ether, 1,4-Bis[(2,3-epoxypropoxy)methyl]cyclohexane, 1,4-Bis[(glycidyloxy)methyl]cyclohexane, 1,4-Cyclohexanedimethanol diglycidyl ether, 2,2′-[1,4-Cyclohexanediylbis(methyleneoxymethylene)]bis[oxirane]
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H24O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
256.34
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
technical grade
gęstość pary
>1 (vs air)
ciśnienie pary
11.4 mmHg ( 25 °C)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.481 (lit.)
gęstość
1.1 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
C1CC(CCC1COCC2CO2)COCC3CO3
InChI
1S/C14H24O4/c1-2-12(6-16-8-14-10-18-14)4-3-11(1)5-15-7-13-9-17-13/h11-14H,1-10H2
Klucz InChI
VQMQXWYQIIUJIT-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1