Merck
337854
Sigma-Aldrich
4-Chloro-2,6-dinitroaniline
98%
About This Item
Wzór liniowy:
ClC6H2(NO2)2NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
217.57
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
mp
145-147 °C (lit.)
ciąg SMILES
Nc1c(cc(Cl)cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H4ClN3O4/c7-3-1-4(9(11)12)6(8)5(2-3)10(13)14/h1-2H,8H2
Klucz InChI
CLMQUEQFVUMDPC-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Standard molar enthalpy of formation of 4-chloro-2,6-dinitroaniline has been evaluated.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Experimental thermochemical study of two chlorodinitroaniline isomers.
Ribeiro da Silva MAV, et al.
The Journal of Chemical Thermodynamics, 42(4), 496-501 (2010)