337722
1,3,5-Tribenzylhexahydro-1,3,5-triazine
98%
About This Item
Polecane produkty
Próba
98%
Postać
solid
tw
100 °C/0.005 mmHg (lit.)
mp
49-51 °C (lit.)
ciąg SMILES
C1N(CN(CN1Cc2ccccc2)Cc3ccccc3)Cc4ccccc4
InChI
1S/C24H27N3/c1-4-10-22(11-5-1)16-25-19-26(17-23-12-6-2-7-13-23)21-27(20-25)18-24-14-8-3-9-15-24/h1-15H,16-21H2
Klucz InChI
VWVZIRPJPFJGFE-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
- in the synthesis of alkyl β-aminocarboxylates via trifluoromethanesulfonic acid catalyzed reaction with ketene silyl acetals
- as ligand to study the assembling process of a heterogeneous Cr-based single-site ethylene trimerization catalyst by X-ray absorption spectroscopy
- as ligand during conversion of Phillips Cr/SiO2 polymerisation catalyst to ethylene trimerisation catalyst after assembling new active sites on the silica surface
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup