Merck
336920
Sigma-Aldrich
Isopropyldiphenylphosphine
97%
Synonim(y):
NSC 244305
Wybierz wielkość
2 G
560,00 zł
560,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
2 G
560,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
(C6H5)2PCH(CH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
228.27
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
560,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
97%
przydatność reakcji
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
bp
165 °C/11 mmHg (lit.)
mp
40-43 °C (lit.)
grupa funkcyjna
phosphine
ciąg SMILES
CC(C)P(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C15H17P/c1-13(2)16(14-9-5-3-6-10-14)15-11-7-4-8-12-15/h3-13H,1-2H3
Klucz InChI
LLZAIAIZAVMQIG-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Catalyst in:
  • Nickel/Lewis acid-catalyzed aryl- and alkenylcyanation of unsaturated bonds
  • Nickel/Lewis Acid-Catalyzed Cyanoesterification and Cyanocarbamoylation of Alkynes
  • Methoxycarbonylation reactions (palladium complex)
  • Decarboxylative cross-coupling in the presence of palladium
  • Asymmetric hydrogenation of quinolines catalyzed by iridium complexes of BINOL-derived diphosphonites
  • Hydroesterification of vinylarenes in complex with palladium
  • Ligand precatalyst for room-temperature Heck coupling reactions
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)