Merck
336629
Sigma-Aldrich
3-(Phenylthio)acrylic acid, mixture of cis and trans
98%
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5SCH=CHCO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
180.22
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
mp
102-106 °C (lit.)
ciąg SMILES
OC(=O)\C=C/Sc1ccccc1
InChI
1S/C9H8O2S/c10-9(11)6-7-12-8-4-2-1-3-5-8/h1-7H,(H,10,11)/b7-6-
Klucz InChI
QCLSYKCZWZYPIX-SREVYHEPSA-N
Opis ogólny
3-(Phenylthio)acrylic acid is also referred as cis-β-phenyl thioacrylic acid. Ionization constants of cis-β-phenyl thioacrylic acid and their ring derivatives have been evaluated.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Transmission of Substituent Effects through Oxygen and Sulfur Atoms. III. The Ionization Equilibrium Constants of Ringsubstituted cis-jS-Phenoxyacrylic Acids.
Kajimoto O, et al.
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 46(5), 1425-1428 (1973)