Merck
336556
Sigma-Aldrich
Bis(triphenylsilyl) chromate
96%
Synonim(y):
Bis(triphenylsilyl) ester chromic acid
About This Item
Wzór liniowy:
[(C6H5)3SiO]2CrO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
634.79
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Aby zapytać o ten produkt 336556, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Próba
96%
przydatność reakcji
reagent type: oxidant
mp
159 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
O=[Cr](=O)(O[Si](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3)O[Si](c4ccccc4)(c5ccccc5)c6ccccc6
InChI
1S/2C18H15OSi.Cr.2O/c2*19-20(16-10-4-1-5-11-16,17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;;;/h2*1-15H;;;/q2*-1;+2;;
Klucz InChI
AQLZCGLPNYEIDH-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Chromian bis(trifenylo-sililowy) [(Ph3SiO)2] może być stosowany jako katalizator:
  • Do polimeryzacji etylenu.[1]
  • Do konwersji drugorzędowych benzylowych i allilowych eterów trimetylosililowych do ketonów w reakcji utleniania z użyciem wodoronadtlenku tert-butylu.[2]
Może być również stosowany do przygotowania katalizatorów wspomaganych żelem krzemionkowym lub montmorylonitem K-10. Katalizatory te mogą być stosowane w utlenianiu alkoholi do odpowiednich związków karbonylowych.[3][4]
Reactant for the XPS and XRD characterization of chromium-silica catalysts
Silyl chromate catalyst for
  • Olefin polymerization and ethylene polymerization
  • Benzylic oxidations used as a phase transfer catalyst
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Oxidation of Alcohols by Silica Gel-Supported Bis (Trimethylsilyl) Chromate Under Microwave Irradiation Without Solvent
Heravi MM, et al.
Synthetic Communications, 29(2), 163-166 (1999)
Ethylene polymerization with supported bis (triphenylsilyl) chromate catalysts
Carrick WL, et al.
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 10(9), 2609-2620 (1972)
Bis (triphenylsilyl) chromate catalyzed oxidation of silyl ethers by tert-butyl hydroperoxide
Muzart J and Ajjou A
Synlett, 1991(07), 497-498 (1991)
Oxidation of alcohols by montmorillonite K-10 supported bis (trimethylsilyl) chromate
Heravi MM, et al.
Monatshefte fur Chemie / Chemical Monthly, 129(12), 1305-1308 (1998)