Merck
336386
Sigma-Aldrich
trans-3-Furanacrylic acid
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H6O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
138.12
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
powder
mp
155-158 °C (lit.)
ciąg SMILES
OC(=O)\C=C\c1ccoc1
InChI
1S/C7H6O3/c8-7(9)2-1-6-3-4-10-5-6/h1-5H,(H,8,9)/b2-1+
Klucz InChI
JHAPZUDWRRBZHZ-OWOJBTEDSA-N
Zastosowanie
trans-3-Furanacrylic acid was used in the detection of cis-urocanic acid in serum of mice by immunoassay.[1]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A M Moodycliffe et al.
Immunology, 79(4), 667-672 (1993-08-01)
Cis-urocanic acid (cis-UCA), which is formed from the naturally occurring trans-isomer on ultraviolet (UV) irradiation, has been suggested as a photoreceptor for and mediator of the suppressive effects of UV irradiation on systemic immune responses. Trans-UCA is located predominantly in