Przejdź do
206253
Ammonium hexachlororhodate(III)
reagent grade
Synonim(y):
Rhodium(III)-ammonium chloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1840,00 zł
1380,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(NH4)3RhCl6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
369.74
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
239-364-2
MDL number:
Grade:
reagent grade
Form:
powder
Solubility:
H2O: slightly soluble(lit.)
1380,00 zł
Cena katalogowa1840,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
reagent grade
Quality Segment
form
powder
solubility
H2O: slightly soluble(lit.)
SMILES string
[NH4+].[NH4+].[NH4+].Cl[Rh-3](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/6ClH.3H3N.Rh/h6*1H;3*1H3;/q;;;;;;;;;+3/p-3
InChI key
OJNYBYILSUWBHM-UHFFFAOYSA-K
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
209074303690206288
description
reagent grade
description
reagent grade
description
99.9% trace metals basis
description
-
form
powder
form
powder
form
solid
form
powder
solubility
H2O: slightly soluble(lit.)
solubility
-
solubility
H2O: slightly soluble(lit.)
solubility
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
grade
reagent grade
grade
reagent grade
grade
-
grade
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
15336-18-2
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)