Kluczowe dokumenty
336130
Rubidium acetate
98%
Synonim(y):
Acetic acid rubidium salt
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CO2Rb
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
146.53
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
Polecane produkty
Próba
98%
ciąg SMILES
[Rb+].CC([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.Rb/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1
Klucz InChI
FOGKDYADEBOSPL-UHFFFAOYSA-M
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)