Merck
335436
Sigma-Aldrich
5-Methoxy-2-methylaniline
97%
Synonim(y):
6-Methyl-m-anisidine
About This Item
Wzór liniowy:
CH3OC6H3(CH3)NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
137.18
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
solid
mp
43-46 °C (lit.)
ciąg SMILES
COc1ccc(C)c(N)c1
InChI
1S/C8H11NO/c1-6-3-4-7(10-2)5-8(6)9/h3-5H,9H2,1-2H3
Klucz InChI
RPJXLEZOFUNGNZ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
5-Methoxy-2-methylaniline was used in the preparation of N-(5-methoxy-2-methylphenyl)acetamide.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
An expedient approach to the 2, 3, 5, 6-tetrasubstituted pyridine core of nosiheptide using oxidative cleavage of 2, 3, 5, 8-tetrasubstituted quinolines.
Taddei D, et al.
ARKIVOC (Gainesville, FL, United States), 11, 56-63 (2007)